Hexadecan-16-olide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L03864.09 L03864.18
L03864.09EA 79.8 EUR
L03864.09 L03864.18
Hexadecan-16-olide ≥97%
Hexadecan-16-olide
Purity: 97% CAS No.: 109-29-5 Molecular Formula: C16H30O2 Formula Weight: 254.42 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-34° Beilstein Reference: 148631 MDL No.: MFCD00039668
Formule: C₁₆H₃₀O₂
Smeltpunt: 33…34 °C
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039668
CAS nummer: 109-29-5
EINECS: 203-662-0