γ-Butyrolactone for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 25.3 EUR
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butyrolactone for synthesis
γ-Butyrolactone
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 204
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005386
CAS nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM