Barnsteenzuuranhydride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dihydrofuran-2,5-dione
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 194 EUR
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Barnsteenzuuranhydride 99%
Barnsteenzuuranhydride
Formule: C₄H₄O₃
Kookpunt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 116…120 °C
Dichtheid: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005525
CAS nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %