Barnsteenzuuranhydride
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dihydrofuran-2,5-dione
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 138 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Barnsteenzuuranhydride
Barnsteenzuuranhydride
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100.07 g/mol
Kookpunt: 261
Smeltpunt: 120
Dichtheid: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 157
MDL Nummer: MFCD00005525
CAS nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09039