Tetrahydropyran ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-68-7
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.14
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -49°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 102436
Merck Reference: 14,9217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006585
Formule:
C₅H₁₀O Kookpunt: 87…89 °C Smeltpunt: –49 °C Dichtheid: 0,882 Vlampunt: –15 °C (5 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006585 CAS nummer: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 3271 ADR: 3,II Merck Index: 14,9217 |