Span® 80
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
9426.1 9426.2
ROTH9426.1EA 0 EUR
ROTH9426.1 ROTH9426.2
Span® 80
Span® 80
Formule: C₂₄H₄₄O₆
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080948
CAS nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4