Sorbitan monolaurate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Span 20
L12099.30
L12099.0B
L12099.30EA
34.7
EUR
L12099.30
L12099.0B
Sorbitan monolaurate
Sorbitan monolaurate
CAS No.: 1338-39-2
Molecular Formula: C18H34O6
Formula Weight: 346.47
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₃₄O₆ Dichtheid: 1,032 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005365 CAS nummer: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 14,8724 |