Sorbitan monostearate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
L11435.30
L11435.0B
L11435.30EA
28.3
EUR
L11435.30
L11435.0B
Sorbitan monostearate
Sorbitan monostearate
CAS No.: 1338-41-6
Molecular Formula: C24H46O6
Formula Weight: 430.63
Flash Point:
Formule:
C₂₄H₄₆O₆ Smeltpunt: 53…57 °C Dichtheid: 1,00 Vlampunt: >149 °C (300 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005366 CAS nummer: 1338-41-6 EINECS: 215-664-9 Merck Index: 14,8724 |