L(+)-Ascorbic acid, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
1831-1 1831-1KG
1831-1EA 242 EUR
1831-1 1831-1KG
L(+)-Ascorbic acid, Millipore®
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Kookpunt: 553
Smeltpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064328
CAS nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Bereik: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM