L(+)-Ascorbic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3525.1 3525.2 3525.3
ROTH3525.1EA 0 EUR
ROTH3525.1 ROTH3525.2 ROTH3525.3
L(+)-Ascorbic acid
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
Kookpunt: 553 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064328
CAS nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Bereik: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable