Dehydroazijnzuur 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 20.9 EUR
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Dehydroazijnzuur 98%
Dehydroazijnzuur
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 109…112 °C
Vlampunt: 157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066709
CAS nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Order Now
Specification Test Results
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %