Dehydroazijnzuur ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
A17827.0BEA
163
EUR
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
Dehydroazijnzuur ≥98%
Dehydroazijnzuur
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Formule:
C₈H₈O₄ Kookpunt: 269…270 °C Smeltpunt: 109…113 °C Vlampunt: 157 °C (314 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066709 CAS nummer: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 14,2865 |