Dehydroazijnzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
8.22011.0005EA 25.8 EUR
8.22011.0005 8.22011.0250 8.22011.9050 8.22011.1000 8.22011.9025
Dehydroazijnzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dehydroazijnzuur
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 108 °C
Vlampunt: 157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066709
CAS nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 157 °C
pH 4 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 336 °C
Synonyms 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
Hill Formula C8H8O4