Natrium dehydracetaat ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dehydracetic acid sodium salt, Dehydroacetic acid sodium salt, Sodium 3-acetyl-6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyran-3-ide, Sodium dehydroacetate, Sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethonolate
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
B21060.0EEA
478
EUR
B21060.0E
B21060.22
B21060.36
Natrium dehydracetaat ≥97%
Natrium dehydracetaat
Purity: 97%
CAS No.: 4418-26-2
Molecular Formula: C8H7NaO4
Formula Weight: 190.13
pH: 8.8-9.3
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00040583
Formule:
C₈H₇NaO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040583 CAS nummer: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |