9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 32.5 EUR
B25648.03 B25648.06
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Formule: C₁₅H₁₀O
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001175
CAS nummer: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6