Ethidiumbromide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
17896
17898
PIER17896EA
85
EUR
PIER17896
PIER17898
Ethidiumbromide
Ethidiumbromide
Formule:
C₂₁H₂₀BrN₃ MW: 394.31 g/mol Kookpunt: 72 °C (0.1 mmHg) Smeltpunt: 261…264 °C Dichtheid: 1.01 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: <100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011724 CAS nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,04751 |