Ethidiumbromide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
7870.2 7870.1
ROTH7870.2EA 0 EUR
ROTH7870.2 ROTH7870.1
Ethidiumbromide
Ethidiumbromide
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Kookpunt: 72 °C (0.1 mmHg)
Smeltpunt: 261…264 °C
Dichtheid: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: <100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011724
CAS nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable