Phenazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15770.06 A15770.14 A15770.22
A15770.06EA 41.3 EUR
A15770.06 A15770.14 A15770.22
Phenazine ≥99%
Phenazine
Purity: 99+% CAS No.: 92-82-0 Molecular Formula: C12H8N2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00005023
Formule: C₁₂H₈N₂
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175…177 °C
Dichtheid: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005023
CAS nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359