18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 30 EUR
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 99%
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Kookpunt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36…40 °C
Dichtheid: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005113
CAS nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %