18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 37.6 EUR
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Kookpunt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37…39 °C
Dichtheid: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005113
CAS nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Specification Test Results
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C
Specificaties
Environmentally Preferable