15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 23.4 EUR
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Kookpunt: 150…155 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,110
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005110
CAS nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6