12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
187020025
187020050
187020250
ACRO187020025EA
59
EUR
ACRO187020025
ACRO187020050
ACRO187020250
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formule:
C₈H₁₆O₄ Kookpunt: 254 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 16 °C Dichtheid: 1,08 g/cm³ Vlampunt: >112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005103 CAS nummer: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Water | ≤5 % |
Titration with HClO4 | 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine)) |