12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11972.03
A11972.06
A11972.14
A11972.03EA
72.6
EUR
A11972.03
A11972.06
A11972.14
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Purity: 98%
CAS No.: 294-93-9
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.22
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₆O₄ Kookpunt: 68…70 °C (0,1 mmHg) Smeltpunt: 17 °C Dichtheid: 1,108 Vlampunt: >109 °C (228 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005103 CAS nummer: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |