2-Amino-6-chloropurine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
A18195.06 A18195.14 A18195.03
A18195.06EA 108 EUR
A18195.06 A18195.14 A18195.03
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Purity: 99% CAS No.: 10310-21-1 Molecular Formula: C5H4ClN5 Formula Weight: 169.57 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9626
Formule: C₅H₄ClN₅
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075252
CAS nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7