Adenine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
A14906.14EA
57.1
EUR
A14906.14
A14906.18
A14906.30
A14906.36
A14906.A7
Adenine ≥99%
Adenine
Purity: 99%
CAS No.: 73-24-5
Molecular Formula: C5H5N5
Formula Weight: 135.13
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₅H₅N₅ MW: 135.13 g/mol Smeltpunt: >360 °C (ontbinding) Dichtheid: 0.99741 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041790 CAS nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00152 |