Adenine, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 103 EUR
1152-10 1152-100 1152-25
Adenine, Millipore®
Adenine
Formule: C₅H₅N₅
Dichtheid: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041790
CAS nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152