Adenine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
3025.1 3025.2
ROTH3025.1EA 0 EUR
ROTH3025.1 ROTH3025.2
Adenine
Adenine
Formule: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Dichtheid: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041790
CAS nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152