3-Methylxanthine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
L14986.03 L14986.MD
L14986.03EA 246 EUR
L14986.03 L14986.MD
3-Methylxanthine ≥98%
3-Methylxanthine
Purity: 98+% CAS No.: 1076-22-8 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00005580
Formule: C₆H₆N₄O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005580
CAS nummer: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1