7-Methylxanthine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H29190.MF H29190.MD
H29190.MFEA 83.6 EUR
H29190.MF H29190.MD
7-Methylxanthine ≥98%
7-Methylxanthine
Purity: 98% CAS No.: 552-62-5 Molecular Formula: C6H6N4O2 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00037979
Formule: C₆H₆N₄O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037979
CAS nummer: 552-62-5
EINECS: 209-019-0