Theobromine
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
8963.1
8963.2
ROTH8963.1EA
0
EUR
ROTH8963.1
ROTH8963.2
Theobromine
Theobromine
Formule:
C₇H₈N₄O₂ Smeltpunt: 350 °C Dichtheid: 1,419 g/cm³ (25 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00022830 CAS nummer: 83-67-0 EINECS: 201-494-2 Merck Index: 12,09418 |