2,3-Dichloropyrazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 94.5 EUR
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 105…107 °C (50 mmHg)
Dichtheid: 1,431 g/cm³
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040964
CAS nummer: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %