2,6-Dichloropyrazine 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
232540010 232540050 AC23254.10 232540250
ACRO232540010EA 23.8 EUR
ACRO232540010 ACRO232540050 MAYBAC23254.10 ACRO232540250
2,6-Dichloropyrazine 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 120 - 122 °C (40 -rr)
Smeltpunt: 53…56 °C
Dichtheid: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006125
CAS nummer: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %