2-Chloropyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Chloropyrazine
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
A10108.06EA
50.6
EUR
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
2-Chloropyrazine ≥98%
2-Chloropyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 14508-49-7
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5370
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107019
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006124
Formule:
C₄H₃ClN₂ Kookpunt: 153…154 °C Dichtheid: 1,284 Vlampunt: 57 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006124 CAS nummer: 14508-49-7 EINECS: 238-517-0 UN: 1993 ADR: 3,III |