Pyrazine 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 33.2 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Formule: C₄H₄N₂
Kookpunt: 115…116 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 52…56 °C
Dichtheid: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006122
CAS nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %