2-Methylpyrazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14146.14
A14146.22
A14146.36
A14146.14EA
33
EUR
A14146.14
A14146.22
A14146.36
2-Methylpyrazine ≥99%
2-Methylpyrazine
Purity: 99+%
CAS No.: 109-08-0
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 105778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006142
Formule:
C₅H₆N₂ Kookpunt: 135…136 °C Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1,028 Vlampunt: 50 °C (122 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006142 CAS nummer: 109-08-0 EINECS: 203-645-8 UN: 1993 ADR: 3,III |