2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12628.09
A12628.18
A12628.30
A12628.09EA
57.6
EUR
A12628.09
A12628.18
A12628.30
2,3-Dimethylpyrazine ≥99%
2,3-Dimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 5910-89-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Pleasant
Melting Point: -12°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 107908
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006144
Formule:
C₆H₈N₂ Kookpunt: 156 °C Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 1,022 Vlampunt: 54 °C (129 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006144 CAS nummer: 5910-89-4 EINECS: 227-630-0 UN: 1993 ADR: 3,III |