2,5-Dimethylpyrazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12352.06
A12352.14
A12352.22
A12352.06EA
48.4
EUR
A12352.06
A12352.14
A12352.22
2,5-Dimethylpyrazine ≥99%
2,5-Dimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Formule:
C₆H₈N₂ Kookpunt: 154…155 °C Smeltpunt: 15 °C Dichtheid: 0,990 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006147 CAS nummer: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |