2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11092.06
A11092.14
A11092.22
A11092.06EA
31.2
EUR
A11092.06
A11092.14
A11092.22
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 15707-23-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 956775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006150
Formule:
C₇H₁₀N₂ Kookpunt: 169…171 °C Dichtheid: 0,987 Vlampunt: 57 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006150 CAS nummer: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |