2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18279.14
A18279.22
A18279.14EA
48
EUR
A18279.14
A18279.22
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 1124-11-4
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Odour: Pleasant
pH: 7
Melting Point: 83-86°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 113100
MDL No.: MFCD00006146
Formule:
C₈H₁₂N₂ Kookpunt: 190 °C Smeltpunt: 83…86 °C Dichtheid: 1,08 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006146 CAS nummer: 1124-11-4 EINECS: 214-391-2 |