1H-Pyrazole 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
131740250 131741000
ACRO131740250EA 51 EUR
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazole 98%, pure
1H-Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
Kookpunt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 66…70 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005234
CAS nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %