1-Methyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methylpyrazole
373540100 373540500
ACRO373540100EA 74.4 EUR
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 127 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,993 g/cm³
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144943
CAS nummer: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %