3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
A10157.0BEA
324
EUR
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Formule:
C₅H₈N₂ Kookpunt: 218 °C Smeltpunt: 105…108 °C Dichtheid: 0,8839 g/cm³ (16 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005243 CAS nummer: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |