1-Aminopyrene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
43968.02 43968.04
43968.02EA 55.2 EUR
43968.02 43968.04
1-Aminopyrene ≥97%
1-Aminopyrene
Purity: 97% CAS No.: 1606-67-3 Molecular Formula: C16H11N Formula Weight: 217.27 Physical Form: Powder Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00004140
Formule: C₁₆H₁₁N
Kookpunt: 415 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004140
CAS nummer: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3