Pyrene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L08162.14 L08162.22
L08162.14EA 34.3 EUR
L08162.14 L08162.22
Pyrene ≥98%
Pyrene
Purity: 98% CAS No.: 129-00-0 Molecular Formula: C16H10 Formula Weight: 202.26 Flash Point: 208°(406°F) Melting Point: 148-152° Boiling Point: 393° Beilstein Reference: 1307225 Merck Reference: 14,7963 MDL No.: MFCD00004136
Formule: C₁₆H₁₀
Kookpunt: 393 °C
Smeltpunt: 148…152 °C
Dichtheid: 1,271
Vlampunt: 208 °C (406 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004136
CAS nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM