3,6-Dichloropyridazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
113711000 113715000
ACRO113711000EA 104 EUR
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichloropyridazine 97%
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 65…69 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006466
CAS nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %