3,6-Dichloropyridazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
A14795.14EA 38.5 EUR
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
3,6-Dichloropyridazine ≥98%
3,6-Dichloropyridazine
Purity: 98% CAS No.: 141-30-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 111151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006466
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 66…70 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006466
CAS nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III