3-Amino-6-chloropyridazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10185.06
A10185.14
A10185.06EA
87
EUR
A10185.06
A10185.14
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-6-chloropyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 5469-69-2
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 110918
Formule:
C₄H₄ClN₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051506 CAS nummer: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |