2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L20012.03
L20012.06
L20012.03EA
22.7
EUR
L20012.03
L20012.06
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 96424-68-9
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 1561638
Formule:
C₅H₃BrClN Smeltpunt: 59…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039344 CAS nummer: 96424-68-9 |