4-Bromo-2-chloropyridine 94
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27299.14 H27299.06
H27299.14EA 107 EUR
H27299.14 H27299.06
4-Bromo-2-chloropyridine 94
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94% CAS No.: 73583-37-6 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 18-20° Boiling Point: 70°/3mm MDL No.: MFCD03840756
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Kookpunt: 70 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1.734
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840756
CAS nummer: 73583-37-6