5-Bromonicotinic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01732.1 SB01732.10 SB01732.50
MAYBSB01732.1EA 0 EUR
MAYBSB01732.1 MAYBSB01732.10 MAYBSB01732.50
5-Bromonicotinic acid
5-Bromonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 184…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009783
CAS nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5